Learn More
1-Methyl-1H-Benzimidazol-5-Carbonylchloridhydrochlorid, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3541072
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Chemische Identifikatoren
CAS 906352-57-6
Summenformel C9H8Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 231.08
MDL-Nummer MFCD09817460
InChI-Schlüssel SGNORNZSRSQMEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1,3-benzodiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1h-benzoimidazole-5-carbonyl chloride.hcl, 1-methylbenzimidazole-5-carbonyl chloride, chloride, 1-methyl-1h-benzo d imidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride, 1-methyl-1h-benzimidazole-5-carbonyl chloride-hydrogen chloride 1/1, 1h-benzimidazole-5-carbonylchloride, 1-methyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 24229458
IUPAC-Name 1-methyl-1H-1,3-benzodiazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
SMILES Cl.CN1C=NC2=CC(=CC=C12)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-1H-benzimidazole-5-carbonyl chloride hydrochloride
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 231.08
Reinheit (%) 90%