Learn More
(1-Methyl-1H-Imidazol-4-yl)Methylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4509860
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 486414-83-9
Summenformel C5H9N3
Molekulargewicht (g/mol) 111.15
MDL-Nummer MFCD06411536
InChI-Schlüssel YSEAGFBRAQOCFM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795114
IUPAC-Name (1-Methylimidazol-4-yl)methanamin
SMILES CN1C=NC(CN)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methylamine
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Synonym 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methanamine, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methylamine, 1h-imidazole-4-methanamine, 1-methyl, 1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methylimidazole, c-1-methyl-1h-imidazol-4-yl-methylamine, 1-1-methylimidazol-4-yl methanamine, 4-aminomethyl-1-methyl-1h-imidazole, 1h-imidazole-4-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-imidazol-4-yl methyl amine
Formelmasse 111.15
Reinheit (%) 95%