Learn More
(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)methylamine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
Synonym | 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine, 1-methylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine, 1-methyl, 1-methyl-1h-pyrrole-2-methanamine, 1-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methanamine, 1-1-methylpyrrol-2-yl methanamine, 1h-pyrrole-2-methanamine,1-methyl, 1-methyl-1h-pyrrol-2-yl rnethylarnine, c-1-methyl-1h-pyrrol-2-yl methylamine |
Formelmasse | 110.16 |
Reinheit (%) | 97% |