Learn More
1-Methyl-2-pyrrolidinon, 99 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15627970 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
18 l
25 L
4 x 4 l
6 x 1 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 872-50-4
Summenformel C5H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 99.133
MDL-Nummer MFCD00003193
InChI-Schlüssel SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-2-pyrrolidinone, n-methyl-2-pyrrolidone, n-methylpyrrolidone, 1-methyl-2-pyrrolidone, methylpyrrolidone, m-pyrol, n-methyl-2-pyrrolidinone, n-methylpyrrolidinone, 1-methylpyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 1-methyl
PubChem CID 13387
ChEBI CHEBI:7307
IUPAC-Name 1-Methylpyrrolidin-2-on
SMILES CN1CCCC1=O
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-pyrrolidinone
pH 8.5 to 10 (at 100.00g/L 20°C)
Schmelzpunkt -24°C
Farbe Farblos
Dichte 1.028g/mL at 25°C
Siedepunkt 204°C (1013 hPa)
Menge 25 L
Explosionsgrenze 0.095
Flammpunkt 91°C (195.8°F)
Zündpunkt 518°F
Geruch Amine-like
Verpackung Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 0.99mmHg (40°C), 0.29mmHg (20°C)
Beilstein 106420
Formelmasse 99.13g/mol
Reinheit (%) 0.99