Learn More
(1-Methyl-4-piperidnyl)Methanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10265844
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 7149-42-0
Summenformel C7H16N2
Molekulargewicht (g/mol) 128.22
MDL-Nummer MFCD05022430
InChI-Schlüssel AGTPSAZJSOQXHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-piperidin-4-methylamine, 1-methyl-4-piperidinyl methanamine, 4-piperidinemethanamine, 1-methyl, 1-1-methylpiperidin-4-yl methanamine, 1-methyl-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-1-methylpiperidine, c-1-methyl-piperidin-4-yl-methylamine, 1-methylpiperidine-4-methylamine
PubChem CID 81574
IUPAC-Name (1-Methylpiperidin-4-yl)methanamin
SMILES CN1CCC(CN)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (1-Methyl-4-piperidinyl)methanamine
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 128.22
Reinheit (%) 97%