Learn More
1-Octanesulfonsäure-Natriumsalz, Ionenpaar-Chromatographie, Lösung 0.1 M, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mL
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 250 mL |
MDL-Nummer | 7544 |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |