Learn More
1-Octanol, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Artikelnummer. p-7120036 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
20 Liter
Reagenzgütegrad, 99 %
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-87-5
Summenformel C8H18O
Molekulargewicht (g/mol) 130.23
MDL-Nummer MFCD00002988
InChI-Schlüssel KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym Octylalkohol, Caprylalkohol, N-Octylalkohol, Heptylcarbinol, 1-Hydroxyoctan, Primärer Octylalkohol, n-octyl alcohol, heptyl carbinol, 1-hydroxyoctane, primary octyl alcohol
PubChem CID 957
ChEBI CHEBI:16188
IUPAC-Name Octan-1-ol
SMILES CCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Octanol
Schmelzpunkt -15 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.827 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 196 °C
Flammpunkt 80 °C (176 °F)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7OH
Brechungsindex n20/D 1.429 (Lit.)
Menge 2.5 l
Beilstein 1697461
Dampfdichte 4.5 (vs. Luft)
Formelmasse 130.23 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ReagentPlus™
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Octanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Octan-1-ol