Learn More
1-Phenyl-1,4-Pentandion, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 583-05-1 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
38.79 € - 120.60 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 583-05-1 |
---|---|
Summenformel | C11H12O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 176.215 |
MDL-Nummer | MFCD00092889 |
InChI-Schlüssel | RBLXWIPBPPVLPU-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-phenyl-1,4-pentanedione, 1-phenyl-pentane-1,4-dione, 1,4-pentanedione, 1-phenyl, acmc-20aosh, 1-phenyl-1,4-pentandione, 5-phenyl-2,5-pentanedione, benzil-related compound, 41, 1-phenyl pentane-1,4-dione |
PubChem CID | 136371 |
IUPAC-Name | 1-Phenylpentan-1,4-Dion |
SMILES | CC(=O)CCC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11367936
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13151.03 |
1 g |
38.79 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11377936
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L13151.06 |
5 g |
120.60 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
1-Phenyl-1,4-pentanedione is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen1-Phenyl-1,4-Pentanedion wird als organisches chemisches Synthese-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
583-05-1 | |
176.215 | |
RBLXWIPBPPVLPU-UHFFFAOYSA-N | |
136371 | |
CC(=O)CCC(=O)C1=CC=CC=C1 |
C11H12O2 | |
MFCD00092889 | |
1-phenyl-1,4-pentanedione, 1-phenyl-pentane-1,4-dione, 1,4-pentanedione, 1-phenyl, acmc-20aosh, 1-phenyl-1,4-pentandione, 5-phenyl-2,5-pentanedione, benzil-related compound, 41, 1-phenyl pentane-1,4-dione | |
1-Phenylpentan-1,4-Dion |
Spezifikation
1-Phenyl-1,4-pentanedione | |
158°C to 162°C (12 mmHg) | |
1.533 | |
908230 | |
Not miscible in water. | |
CC(=O)CCC(=O)C1=CC=CC=C1 | |
176.215 | |
176.22 |
583-05-1 | |
C11H12O2 | |
MFCD00092889 | |
1-phenyl-1,4-pentanedione, 1-phenyl-pentane-1,4-dione, 1,4-pentanedione, 1-phenyl, acmc-20aosh, 1-phenyl-1,4-pentandione, 5-phenyl-2,5-pentanedione, benzil-related compound, 41, 1-phenyl pentane-1,4-dione | |
RBLXWIPBPPVLPU-UHFFFAOYSA-N | |
1-Phenylpentan-1,4-Dion | |
136371 | |
96% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen