Learn More
1-Phenyl-1H-imidazol-2-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4391449
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 6002-15-9
Summenformel C10H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 172.187
InChI-Schlüssel VJDRBJPZIHUDNE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-phenyl-1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1h-imidazole-2-carboxaldehyde, 1-phenyl, 1h-imidazole-2-carbaldehyde, 1-phenyl, 1-phenyl-2-formylimidazole, 1-phenylimidazole-2-carboxaldehyde
PubChem CID 6424701
IUPAC-Name 1-Phenylimidazol-2-Carbaldehyd
SMILES C1=CC=C(C=C1)N2C=CN=C2C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-phenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 172.19
Reinheit (%) 97%