Learn More
1-Propanol, Puriss. p.a., Honeywell
Artikelnummer. 15683980
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
160 kg
Chemische Identifikatoren
CAS 71-23-8
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
MDL-Nummer MFCD00002941
InChI-Schlüssel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-Name Propan-1-ol
SMILES CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propanol
Dichte 0.804g/mL at 25°C
Menge 160 kg
Explosionsgrenze 0.137
Flammpunkt 22°C (71.6°F)
Zündpunkt 700°F
Strukturformel CH3CH2CH2OH
Dampfdruck 14.9 mmHg (20°C), 10 mmHg (147°C)
UN-Nummer UN1274
Beilstein 1098242
Formelmasse 60.1g/mol
Reinheit (%) ≥99.5% (GC)
Güte Puriss. p.a.