Learn More
1-Propanol, purum, ≥99 % (GC), Honeywell™
Artikelnummer. p-7120040 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
4 Stück
6 Stück
≥99 % (GC), Purum
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71-23-8
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.10
MDL-Nummer MFCD00002941
InChI-Schlüssel BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Propylalkohol, N-Propylalkohol, 1-Hydroxypropan, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
IUPAC-Name Propan-1-ol
SMILES CCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Propanol
Schmelzpunkt –127°
Dichte 0.804 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 97°
Menge 6 x 1 l
Explosionsgrenze 0.137
Flammpunkt 22 °C (71.6 °F)
Zündpunkt 700 °F
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form Flüssig
Strukturformel CH3CH2CH2OH
Dampfdruck 10 mmHg (147 °C), 14.9 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1274
Beilstein 1098242
Formelmasse 60.1 mol
Reinheit (%) ≥ 99 % (GC)
Güte purum