Learn More
RETSCH Analysensieb aus Edelstahl, Durchmesser 100 mm
Alle ansehen Retsch Produkte
Click to view available options
Porengröße:
20mm
25mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Menge | Je 1 |
Porengröße | 20mm |
Typ | Analysesieb |
Zertifizierung/Konformität | ISO 3310/1 |
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Schüttler AS 300 |
Höhe (metrisch) | 40mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
Außendurchmesser (metrisch) | 100mm |
Rahmenmaterial | Edelstahl |