Learn More
11-Aminoundecyltriethoxysilan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 116821-45-5 | C17H39NO3Si | 333.588 g/mol
166.83 € - 465.32 €
Chemische Identifikatoren
CAS 116821-45-5
Summenformel C17H39NO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 333.588
MDL-Nummer MFCD08272792
InChI-Schlüssel LPWZCJFZJCOBHO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 18944844
IUPAC-Name 11-Triethoxysilylundecan-1-amin
SMILES CCO[Si](CCCCCCCCCCCN)(OCC)OCC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15456707
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33835.MD
250 mg
166.83 €
250 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15446707
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33835.03
1 g
465.32 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Used as primary and secondary intermediate for pharmaceutical and chemical additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt für pharmazeutische und chemische Zusatzstoffe verwendet.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Wasser/Feuchtigkeit schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
116821-45-5
333.588
LPWZCJFZJCOBHO-UHFFFAOYSA-N
11-Triethoxysilylundecan-1-amin
C17H39NO3Si
MFCD08272792
18944844
CCO[Si](CCCCCCCCCCCN)(OCC)OCC
Spezifikation
110°C to 115°C (0.02mmHg)
116821-45-5
H2N(CH2)11Si(OCH2CH3)3
11-triethoxysilyl-1-undecanamine, 11-aminoundecyltriethoxysilane, 11-triethoxysilyl undecan-1-amine, 1-undecanamine,11-triethoxysilyl, 11-aminoundecyl triethoxysilane, acmc-20mmty, 1-undecanamine, 11-triethoxysilyl
CCO[Si](CCCCCCCCCCCN)(OCC)OCC
333.588
333.59
Moisture sensitive
11-Aminoundecyltriethoxysilane
C17H39NO3Si
MFCD08272792
LPWZCJFZJCOBHO-UHFFFAOYSA-N
11-Triethoxysilylundecan-1-amin
18944844
95%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern