Learn More
Manutan 15L Retention Tray
For the storage and handling of flasks and cans that may leak or spill.
Marke: Manutan A016812
Beschreibung
- Aids in recovery of spilled liquids
- Saves space by interlocking the empty trays
- Tested and approved by the Manutan team
- 10-year warranty
- Lacquer finish
- Orange in color
- Steel construction
Spezifikation
Tray | |
Orange | |
Maximum load of 25kg | |
530 mm | |
100 mm |
Steel | |
15 L | |
Storage and Handling of Flasks and Cans | |
330 mm |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.