Learn More
Bochem™ Kreuzdoppelmuffen aus 18/10 Edelstahl
72.75 € - 269.00 €
Spezifikation
Material | Edelstahl (18/10) |
---|---|
Produkttyp | Boss Kopf |
Menge | 1 Packungen |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10670554
|
Bochem™
5353 |
16,5 mm |
72.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11835201
|
Bochem™
B08540271 |
8 bis 28 mm |
269.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
Edelstahl (18/10) | |
Boss Kopf | |
1 Packungen |