Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluor-1-Decanol, 97 %
48.72 € - 179.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 678-39-7
Summenformel C10H5F17O
Molekulargewicht (g/mol) 464.122
MDL-Nummer MFCD00039544
InChI-Schlüssel JJUBFBTUBACDHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-decanol, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecanol, 2-perfluoro-n-octyl ethanol, 1,1,2,2-tetrahydroperfluoro-1-decanol, 2-perfluorooctyl ethanol, 8:2 fluorotelomer alcohol, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecan-1-ol, 8:2 ftoh, unii-um7l66ofe1, 1-decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro
PubChem CID 69619
ChEBI CHEBI:63919
IUPAC-Name 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluordecan-1-ol
SMILES C(CO)C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11499936
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20902.09
10 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11409946
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20902.18
50 g Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es handelt sich um eine Chemikalie, die für die Bildung einer Barriere und einer selbstabdichtenden Beschichtung auf Werkstoffe aus Zinkmetall aufgetragen wird. Es induziert den Zelltod und die Bildung von oxidativen oder reaktiven Sauerstoffspezies in zerebellären Granularzellen. Es wird für die Herstellung von Tensiden und Polymerprodukten mit einer Reihe von kommerziellen Anwendungen verwendet (kann geringe Mengen an nicht reagiertem Material enthalten). Die Polymere werden hauptsächlich für die Beschichtung von Textilien, Papier und Teppichen für die Abweisung von Öl, Färbemittel und Wasser verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
678-39-7
464.122
JJUBFBTUBACDHW-UHFFFAOYSA-N
69619
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluordecan-1-ol
C10H5F17O
MFCD00039544
1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-decanol, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecanol, 2-perfluoro-n-octyl ethanol, 1,1,2,2-tetrahydroperfluoro-1-decanol, 2-perfluorooctyl ethanol, 8:2 fluorotelomer alcohol, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecan-1-ol, 8:2 ftoh, unii-um7l66ofe1, 1-decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro
CHEBI:63919
C(CO)C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-decanol
45°C to 50°C
C10H5F17O
2227487
Soluble in chloroform and methanol.
C(CO)C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
464.122
CHEBI:63919
97%
678-39-7
112°C to 114°C (10 mmHg)
MFCD00039544
1h,1h,2h,2h-perfluoro-1-decanol, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecanol, 2-perfluoro-n-octyl ethanol, 1,1,2,2-tetrahydroperfluoro-1-decanol, 2-perfluorooctyl ethanol, 8:2 fluorotelomer alcohol, 1h,1h,2h,2h-perfluorodecan-1-ol, 8:2 ftoh, unii-um7l66ofe1, 1-decanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluoro
JJUBFBTUBACDHW-UHFFFAOYSA-N
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluordecan-1-ol
69619
464.12
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 211-648-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen