Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluordecyldimethylchlorsilan, tech. 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11349245
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74612-30-9
Summenformel C12H10ClF17Si
Molekulargewicht (g/mol) 540.72
MDL-Nummer MFCD00042343
InChI-Schlüssel JHCJWHBMXWOYDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyldimethylchlorosilane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl dimethylchlorosilane, 2-heptadecafluorooctyl ethylchlorodimethylsilane, chloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl dimethylsilane, chloro-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl-dimethylsilane, chlorodimethyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-heptadecafluorodecylsilane, silane,chloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl dimethyl
PubChem CID 144665
IUPAC-Name Chlor-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluordecyl)-Dimethylsilan
SMILES C[Si](C)(CCC(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 197°C to 198°C
Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyldimethylchlorosilane
Menge 5 g
UN-Nummer UN2987
Beilstein 4584072
Formelmasse 540.73
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Brechungsindex 1.3415
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.654