Learn More
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrichlorsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339285
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
CAS: 78560-45-9 | C8H4Cl3F13Si | 481.534 g/mol
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrichlorosilan wird bei der Silanisierung von Siliziumwafern verwendet. Die mit diesem Verfahren behandelten, selbst zusammengesetzten Monoschichten dienen als Antihaftschicht und lösen ausgehärtete Poly(dimethylsiloxane). Es wird auch zur Herstellung chemischer Oberflächenmuster von selbst montierten Monoschichten verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctyltrichlorsilan wird bei der Silanisierung von Siliziumwafern verwendet. Die mit diesem Verfahren behandelten, selbst zusammengesetzten Monoschichten dienen als Antihaftschicht und lösen ausgehärtetes Poly(dimethylsiloxan). Es wird auch zur Herstellung chemischer Oberflächenmuster von selbst montierten Monoschichten verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Tetrahydrofuran, Tetrahydropyran, Toluol und anderen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Wasser, starken Oxidationsmitteln, Alkoholen, Säuren und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78560-45-9
Summenformel C8H4Cl3F13Si
Molekulargewicht (g/mol) 481.534
MDL-Nummer MFCD00042363
InChI-Schlüssel PISDRBMXQBSCIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl silane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyltrichlorosilane, silane, trichloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl, tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl trichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl silane, 2-tridecafluorohexyl ethyltrichlorosilane, 1h,1h,2h,2h-perfluorooctyl trichlorosilane, trichloro 1h,1h,2h,2h-perfluoro-n-octyl silane, trichloro 1h,1h,2h,2h-tridecafluoro-n-octyl silane
PubChem CID 123578
IUPAC-Name Trichlor(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silan
SMILES C(C[Si](Cl)(Cl)Cl)C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Siedepunkt 192°C
Chemischer Name oder Material 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Menge 50 g
UN-Nummer UN2987
Beilstein 6154526
Flammpunkt 87°C (189°F)
Löslichkeitsinformationen Miscible with tetrahydrofuran,tetrhydropyran,toluene and other organic solvents.
Formelmasse 481.55
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.352
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 1.638