Learn More
1H-Pyrazol-3,5-dicarbonsäure Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11336976
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
CAS: 303180-11-2 | C5H6N2O5 | 174.112 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 303180-11-2
Summenformel C5H6N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 174.112
MDL-Nummer MFCD00149323
InChI-Schlüssel GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid monohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate, pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, hydrate, acmc-1aezk, 3,5-pyrazoledicarboxylic acid hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylicacidmonohydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid; hydrate, 1h-pyrazole-3,5-dicarboxylic acid hydrate 1:1
PubChem CID 2723723
IUPAC-Name 1H-Pyrazol-3,5-Dicarbonsäure;Hydrat
SMILES C1=C(NN=C1C(=O)O)C(=O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate
Schmelzpunkt ∽294°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 147821
Formelmasse 174.11 (156.09 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1H-Pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate