Learn More
2,2,6-Trimethylcyclohexanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474577
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 2408-37-9 | C9H16O | 140.226 g/mol
2,2,6-Trimethylcyclohexanone is used as a flavoring agent. It is also used to prepare terpene viz. beta-ionone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,2,6-Trimethylcyclohexanon wird als Aromastoff verwendet. Wird auch zur Herstellung von Terpen viz. Beta-Jonon verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht mit starken Oxidationsmitteln und starken Reduktionsmitteln kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2408-37-9
Summenformel C9H16O
Molekulargewicht (g/mol) 140.226
MDL-Nummer MFCD00045550
InChI-Schlüssel ZPVOLGVTNLDBFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,6-trimethylcyclohexanone, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl, 2,6,6-trimethylcyclohexanone, 1,1,3-trimethyl-2-cyclohexanone, +/--2,2,6-trimethylcyclohexanone, fema no. 3473, 2,6,6-trimethylcyclohexan-1-one, cistus cyclohexanone, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl-, r, cyclohexanone, 2,2,6-trimethyl-, s
PubChem CID 17000
IUPAC-Name 2,2,6-Trimethylcyclohexan-1-on
SMILES CC1CCCC(C1=O)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,6-Trimethylcyclohexanone
Dichte 0.904
Siedepunkt 178°C to 179°C
Flammpunkt 51°C (125°F)
Brechungsindex 1.447
Menge 25 g
UN-Nummer UN1224
Beilstein 1905593
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 140.23
Reinheit (%) 97%