Learn More
2-(2-aminoethyl)pyridin 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3211433 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
CAS: 2706-56-1 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2706-56-1
Summenformel C7H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 122.17
MDL-Nummer MFCD00006367
InChI-Schlüssel XPQIPUZPSLAZDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-aminoethyl pyridine, 2-pyridylethylamine, 2-2-pyridyl ethylamine, 2-pyridin-2-yl ethanamine, 2-pyridineethanamine, demethylbetahistine, 2-pyridin-2-yl ethan-1-amine, alpha-pyridylethylamine, pyridine, 2-2-aminoethyl, 2-aminoethylpyridine
PubChem CID 75919
ChEBI CHEBI:74024
IUPAC-Name 2-Pyridin-2-ylethanamin
SMILES NCCC1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Aminoethyl)pyridine
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0210g/mL
Siedepunkt 105°C to 106°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 100 °C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C5H4N)CH2CH2NH2
Brechungsindex 1.5340 to 1.538
Menge 1 g
Beilstein 22, 434
Relative Dichte 1.021
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common polar solvents,insoluble in non-polar solvents and oils
Formelmasse 122.17
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit