Learn More
2-(2 -Fluorophenoxy)Ethylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7033684
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 120351-90-8
Summenformel C8H10FNO
Molekulargewicht (g/mol) 155.172
MDL-Nummer MFCD00235182
InChI-Schlüssel LXOQYJMQPRGSTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-fluorophenoxy ethanamine, 2-2-fluorophenoxy ethylamine, 2-2-fluorophenoxy-1-ethanamine, 2-2-fluoro-phenoxy-ethylamine, ethanamine, 2-2-fluorophenoxy, 1-2-aminoethoxy-2-fluorobenzene, 2-2-fluorophenoxy ethyl amine hydrochloride, pubchem19159, acmc-1ci3e, 2-2-fluorophenoxy ;ethanamine
PubChem CID 2106899
IUPAC-Name 2-(2-Fluorphenoxy)ethanamin
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OCCN)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Fluorophenoxy)ethylamine
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2735
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 155.17
Reinheit (%) 97%