Learn More
2-(2-Methyl-4-thiazolyl)-phenol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7033335
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 160241-65-6
Summenformel C10H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 191.248
MDL-Nummer MFCD00665949
InChI-Schlüssel LYLPLPWQCLBGHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-methylthiazol-4-yl phenol, 2-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl phenol, 2-2-methyl-4-thiazolyl phenol, acmc-1c1by, phenol,2-2-methyl-4-thiazolyl, 2-2-methyl-thiazol-4-yl-phenol
PubChem CID 18801453
IUPAC-Name 2-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)phenol
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC=CC=C2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(2-Methyl-4-thiazolyl)phenol
Schmelzpunkt 61°C to 64°C
Menge 250 mg
Formelmasse 191.25
Reinheit (%) 97%