Learn More
2,2'-Thenoin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7027700
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27761-02-0
Summenformel C10H8O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 224.292
MDL-Nummer MFCD00022505
InChI-Schlüssel OGWZIOZTPNLTCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-thenoin, 2-hydroxy-1,2-di-2-thienylethanone, 2-hydroxy-1,2-di 2-thienyl ethan-1-one, 2-hydroxy-1,2-bis thiophen-2-yl ethan-1-one, 2-hydroxy-1,2-di thiophen-2-yl ethanone, 2-hydroxy-1,2-bis thiophen-2-yl ethanone, maybridge1_002119, 1,2-dithien-2-ylhydroxyethanone, 2-hydroxy-1,2-dithien-2-ylethanone, alpha-hydroxy-2-thenyl 2-thienyl ketone
PubChem CID 2734800
IUPAC-Name 2-Hydroxy-1,2-Dithiophen-2-ylethan
SMILES C1=CSC(=C1)C(C(=O)C2=CC=CS2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2'-Thenoin
Schmelzpunkt 104°C to 107°C
Menge 1 g
Formelmasse 224.29
Reinheit (%) 97%