Learn More
2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenon, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7032568
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147834-57-9
Summenformel C19H22O
Molekulargewicht (g/mol) 266.384
MDL-Nummer MFCD00052403
InChI-Schlüssel CFSAHKOFVAHZDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl-2-phenylethan-1-one, 1-2,3,4,5,6-pentamethylphenyl-2-phenylethanone, ethanone,1-pentamethylphenyl-2-phenyl-9ci, 1-pentamethylphenyl-2-phenylethanone, acmc-20n5au, maybridge1_002825, 1-pentamethylphenyl-2-phenylethan-1-one, 2',3',4',5',6'-pentamethyl-2-phenylacetophenone
PubChem CID 2776715
IUPAC-Name 1-(2,3,4,5,6 -pentamethylphenyl)-2 -Phenylethanon
SMILES CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C(=O)CC2=CC=CC=C2)C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',3',4',5',6'-Pentamethyl-2-phenylacetophenone
Schmelzpunkt 133°C to 135°C
Menge 1 g
Formelmasse 266.38
Reinheit (%) 95%