Learn More
2',3 ',4'-Trichloroacetophenon, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7021455
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13608-87-2
Summenformel C8H5Cl3O
Molekulargewicht (g/mol) 223.477
MDL-Nummer MFCD00000542
InChI-Schlüssel BXJZZJYNVIDEKG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',3',4'-trichloroacetophenone, 1-2,3,4-trichlorophenyl ethanone, 2,3,4-trichloroacetophenone, ethanone, 1-2,3,4-trichlorophenyl, 1-2,3,4-trichlorophenyl ethan-1-one, ccris 785, unii-8hvd33n785, acetophenone, 2',3',4'-trichloro, ethanone,1-2,3,4-trichlorophenyl, 1-acetyl-2,3,4-trichlorobenzene
PubChem CID 26132
IUPAC-Name 1-(2,3,4-Trichlorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=C(C(=C(C=C1)Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',3',4'-Trichloroacetophenone
Schmelzpunkt 60°C to 64°C
Menge 5 g
Beilstein 1948674
Formelmasse 223.49
Reinheit (%) 95%