Learn More
2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10525490 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 124215-44-7 | C9H18BBrO2 | 248.96 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 124215-44-7
Summenformel C9H18BBrO2
Molekulargewicht (g/mol) 248.96
MDL-Nummer MFCD10567053
InChI-Schlüssel CHQXFJUKMDJWHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-bromopropylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-3-bromopropyl-4,4,5,5-tetramethyl, acmc-1c5j4, 3-bromopropylboronic acid, pinacol ester, 2-3-bromopropyl-4?4?5?5-tetramethyl-1?3?2-dioxaborolane
PubChem CID 14836669
IUPAC-Name 2-(3-Brompropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES CC1(C)OB(CCCBr)OC1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1770g/mL
Siedepunkt 61°C to 64°C (0.4 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Relative Dichte 1.177
Formelmasse 248.95
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(3-Bromopropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.