Learn More
2,4,5-Trichlorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077305 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5750-76-5
Summenformel C4HCl3N2
Molekulargewicht (g/mol) 183.42
InChI-Schlüssel GIKMWFAAEIACRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5,6-trichloropyrimidine, 2,4,5-trichloro-pyrimidine, trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,5-trichloro, 2,4,5-trichlorpyrimidin, pubchem5302, zlchem 1349, pyrimidine, trichloro, acmc-209lys, 2,5-trichloropyrimidine
PubChem CID 237259
IUPAC-Name 2,4,5-Trichlorpyrimidin
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5-Trichloropyrimidine
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 183.42
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,5-Trichloropyrimidine, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.