Learn More
2,4,6-Tri-(2-pyridyl)-s-triazin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3737715 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 3682-35-7 | C18H12N6 | 312.34 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3682-35-7
Summenformel C18H12N6
Molekulargewicht (g/mol) 312.34
MDL-Nummer MFCD00006045
InChI-Schlüssel KMVWNDHKTPHDMT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-tripyridyl-s-triazine, 2,4,6-tris 2-pyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-1,3,5-triazine, terpyridyl-s-triazine, 2,4,6-tri 2-pyridyl-s-triazine, tptz iron reagent, 1,3,5-triazine, 2,4,6-tri-2-pyridinyl, tri-2-pyridyl-s-triazine, s-triazine, tri-2-pyridyl, 2,4,6-tris 2-pyridyl-1,3,5-triazine
PubChem CID 77258
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=NC(=NC(=N1)C1=CC=CC=N1)C1=CC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4, 6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 248.0°C to 252.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15,9926
IUPAC-Name 2,4,6-Tripyridin-2-yl-1,3,5-Triazin
Formelmasse 312.32
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver