Learn More
2',4'-Dichlor-5'-fluoroacetophenon, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7026246
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 704-10-9
Summenformel C8H5Cl2FO
Molekulargewicht (g/mol) 207.03
MDL-Nummer MFCD00077499
InChI-Schlüssel FAKJFAMIABOKBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-dichloro-5'-fluoroacetophenone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl ethanone, 2,4-dichloro-5-fluoroacetophenone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl ethan-1-one, dcfa, acetophenone, 2',4'-dichloro-5'-fluoro, 6-acetyl-1,3-dichloro-4-fluorobenzene, 1-2,4-dichloro-5-fluoro-phenyl ethanone, ethanone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl, 1-acetyl-2,4-dichloro-5-fluorobenzene
PubChem CID 727250
IUPAC-Name 1-(2,4 -Dichloro-5 -fluorphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(F)=C(Cl)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone
Schmelzpunkt 34°C to 36°C
Dichte 1.425
Siedepunkt 134°C to 135°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.546
Menge 5 g
Beilstein 3090042
Formelmasse 207.03
Reinheit (%) 97%