Learn More
2,4-Dichlor-5-methoxypyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402598
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird zur Herstellung von Heteroarylpiperazin-Derivaten zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19646-07-2
Summenformel C5H4Cl2N2O
Molekulargewicht (g/mol) 179.00
MDL-Nummer MFCD02685670
InChI-Schlüssel ZTHHRSBDBPCCMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-methoxy-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy, 2,4-dichloropyrimidin-5-yl methyl ether, 5-methoxy-2,4-dichloro pyrimidine, pubchem7076, ksc490s5l, 2,4 dichloro-5-methoxypyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy-pyrimidin, 2,6-dichloro-5-methoxy pyrimidine
PubChem CID 601401
IUPAC-Name 2,4-Dichlor-5-Methoxypyrimidin
SMILES COC1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Schmelzpunkt 66°C to 70°C
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 179
Reinheit (%) 97%