Learn More
2,4-Dichlorphenylessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081713
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 19719-28-9 | C8H6Cl2O2 | 205.034 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19719-28-9
Summenformel C8H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 205.034
MDL-Nummer MFCD00004318
InChI-Schlüssel GXMWLJKTGBZMBH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 88209
IUPAC-Name 2-(2,4-dichlorphenyl)Essigsäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)CC(=O)O
Specifica
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichlorophenylacetic acid
Schmelzpunkt 128°C to 130°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 1948767
Synonym 2,4-dichlorophenylacetic acid, 2-2,4-dichlorophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichloro-phenyl-acetic acid, 2,4-dichlorophenyl acetic acid, 2 ,4-dichlorophenylacetic acid, zlchem 477, pubchem15026, acmc-209f0x
Formelmasse 205.04
Reinheit (%) ≥98%
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato