Learn More
2,4-Dichlorchinazolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077852 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 607-68-1 | C8H4Cl2N2 | 199.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 607-68-1
Summenformel C8H4Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 199.03
MDL-Nummer MFCD00091950
InChI-Schlüssel TUQSVSYUEBNNKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-quinazoline, quinazoline, 2,4-dichloro, dichloroquinazoline, 2,4-dichlorchinazolin, pubchem9668, 2,4-dichloroquinazol, 2,4dichloroquinazoline, acmc-209mlw, 2,4-dichloroquinazoline;, 2, 4-dichloro-quinazoline
PubChem CID 252886
IUPAC-Name 2,4-Dichlorochinazolin
SMILES ClC1=NC(Cl)=C2C=CC=CC2=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4-Dichloroquinazoline
Schmelzpunkt 115.0°C to 121.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Menge 5 g
Formelmasse 199.04
Reinheit (%) 98%
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichloroquinazoline, 98%