Learn More
2,4-Difluoro-N-Methylanilin, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4-Difluoro-N-methylaniline |
Siedepunkt | 94°C to 96°C (15 mmHg) |
Brechungsindex | 1.5045 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2810 |
Beilstein | 7019861 |
Formelmasse | 143.14 |
Reinheit (%) | 98% |