Learn More
2-[(4-Fluorphenyl)dimethylsilyl]benzylalkohol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15409305
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 853955-70-1
Summenformel C15H17FOSi
Molekulargewicht (g/mol) 260.383
MDL-Nummer MFCD16251550
InChI-Schlüssel RKOHTBFNQRVSEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-fluorophenyl dimethylsilyl benzyl alcohol, 2-4-fluorophenyl dimethylsilyl phenyl methanol, 2-4-fluoro-phenyl-dimethyl-silanyl-phenyl-methanol, amtsi119, 2-4-fluorophenyl dimethylsilyl benzene-1-methanol, 2-4-fluorophenyl dimethyl silyl phenyl methanol
PubChem CID 11989534
IUPAC-Name [2-[(4-Fluorphenyl)-dimethylsilyl]phenyl]methanol
SMILES C[Si](C)(C1=CC=C(C=C1)F)C2=CC=CC=C2CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol
Menge 5 g
Formelmasse 260.38
Reinheit (%) 95%