Learn More
2-(4-Piperidinyloxy)benzonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7033791
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 900572-37-4
Summenformel C12H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 202.26
MDL-Nummer MFCD08061090
InChI-Schlüssel OIFRRCRLKBGBKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-piperidinyloxy benzonitrile, 2-piperidin-4-yloxy benzonitrile, acmc-20aoor, 2-4-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 2-piperidin-4-yl oxy benzonitrile, benzonitrile, 2-4-piperidinyloxy, 2-piperidin-4-yl-oxy-benzonitrile
PubChem CID 16732591
IUPAC-Name 2-Piperidin-4-yloxybenzonitril
SMILES N#CC1=CC=CC=C1OC1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(4-Piperidinyloxy)benzonitrile
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 202.26
Reinheit (%) 98%