Learn More
2,5-Dichloranilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11414080
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 95-82-9 | C6H5Cl2N | 162.01 g/mol
2,5-Dichloroaniline was used in a study to develop a fast and sensitive quantitative method for the detection of some aniline derivatives by solid-phase microextraction in gas chromatography-mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,5-Dichloranilin wurde in einer Studie zur Entwicklung einer schnellen und empfindlichen quantitativen Methode für den Nachweis einiger Anilinderivate durch Festphasenmikroextraktion in der Gaschromatographie-Massenspektrometrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter Salzsäure.
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich, Behälter dicht geschlossen halten. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-82-9
Summenformel C6H5Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 162.01
MDL-Nummer MFCD00007667
InChI-Schlüssel AVYGCQXNNJPXSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-amino-2,5-dichlorobenzene, azoic diazo component 3, scarlet 2g base, fast scarlet gg base, 2,5-dichloranilin, benzenamine, 2,5-dichloro, azobase dca, scarlet base gg, fast scarlet 2g, scarlet base ngg
PubChem CID 7262
ChEBI CHEBI:34245
IUPAC-Name 2,5-Dichloroanilin
SMILES NC1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,5-Dichloroaniline
Schmelzpunkt 48°C to 52°C
Siedepunkt 250°C to 251°C
Flammpunkt 139°C (282°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN3442
Beilstein 1447438
Formelmasse 162.02
Reinheit (%) 99%