Learn More
2,5-Dimethylpyrrol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3778426 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 625-84-3 | C6H9N | 95.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-84-3
Summenformel C6H9N
Molekulargewicht (g/mol) 95.14
MDL-Nummer MFCD00005223
InChI-Schlüssel PAPNRQCYSFBWDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dimethylpyrrole, 2,5-dimethylazole, 1h-pyrrole, 2,5-dimethyl, pyrrole, 2,5-dimethyl, unii-mz3oyf5521, 2,5-dimethyl-pyrrole, pyrrole,2,5-dimethyl, 2,5-dimethyl pyrrole, pyrrole, 2,5-dimethyl-8ci, 2,5-bimethylpyrrole
PubChem CID 12265
IUPAC-Name 2,5-Dimethyl-1H-Pyrrol
SMILES CC1=CC=C(N1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 5-Dimethylpyrrole
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Orange-Gelb bis Gelb
Dichte 0.9350g/mL
Siedepunkt 165.0°C (740.0 mmHg)
Flammpunkt 54°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5040 to 1.5070
Menge 5 g
Beilstein 20, 172
Relative Dichte 0.935
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 95.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver und/oder Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,5-Dimethylpyrrole
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.