Learn More
2,5-Diphenyl-p-Benzochinon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 844-51-9 | C18H12O2 | 260.29 g/mol
33.67 € - 115.58 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 844-51-9 |
---|---|
Summenformel | C18H12O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 260.29 |
MDL-Nummer | MFCD00001600 |
InChI-Schlüssel | QYXHDJJYVDLECA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 2,5-diphenyl-1,4-benzoquinone, 2,5-diphenyl-p-benzoquinone, 2,5-diphenylquinone, 2,5-diphenyl-4-benzoquinone, 2,5-diphenylbenzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-diphenyl, 1,1':4',1-terphenyl-2',5'-dione, p-benzoquinone, 2,5-diphenyl, acmc-209pup, 2,5-diphenyl-p-quinone |
PubChem CID | 70055 |
IUPAC-Name | 2,5-Diphenylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion |
SMILES | O=C1C=C(C(=O)C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11458306
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15369.06 |
5 g |
33.67 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11468306
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15369.14 |
25 g |
115.58 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
2,5-Diphenyl-p-benzoquinone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen2,5-Diphenyl-p-benzoquinon wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Toluol (fast transparent).
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidations- und Reduktionsmitteln.
Chemische Identifikatoren
844-51-9 | |
260.29 | |
QYXHDJJYVDLECA-UHFFFAOYSA-N | |
70055 | |
O=C1C=C(C(=O)C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C18H12O2 | |
MFCD00001600 | |
2,5-diphenyl-1,4-benzoquinone, 2,5-diphenyl-p-benzoquinone, 2,5-diphenylquinone, 2,5-diphenyl-4-benzoquinone, 2,5-diphenylbenzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-diphenyl, 1,1':4',1-terphenyl-2',5'-dione, p-benzoquinone, 2,5-diphenyl, acmc-209pup, 2,5-diphenyl-p-quinone | |
2,5-Diphenylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion |
Spezifikation
2,5-Diphenyl-p-benzoquinone | |
215°C to 219°C | |
MFCD00001600 | |
2,5-diphenyl-1,4-benzoquinone, 2,5-diphenyl-p-benzoquinone, 2,5-diphenylquinone, 2,5-diphenyl-4-benzoquinone, 2,5-diphenylbenzoquinone, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-diphenyl, 1,1':4',1-terphenyl-2',5'-dione, p-benzoquinone, 2,5-diphenyl, acmc-209pup, 2,5-diphenyl-p-quinone | |
QYXHDJJYVDLECA-UHFFFAOYSA-N | |
2,5-Diphenylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion | |
70055 | |
96% |
844-51-9 | |
C18H12O2 | |
2051812 | |
Soluble in hot Toluene (almost transparency). | |
O=C1C=C(C(=O)C=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
260.29 | |
260.3 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P272-P280-P285-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
Gehäuse H315-H317-H319-H334-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 212-680-8
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen