Learn More
2-(6-Methoxy-1-Benzofuran-3-yl)essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10130602
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 69716-05-8
Summenformel C11H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 206.197
MDL-Nummer MFCD02677734
InChI-Schlüssel QCXJFLREQGIACT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-6-methoxy-1-benzofuran-3-yl acetic acid, 2-6-methoxybenzofuran-3-yl acetic acid, 6-methoxy-1-benzofuran-3-yl acetic acid, 3-benzofuranacetic acid, 6-methoxy, 2-6-methoxybenzo b furan-3-yl acetic acid, maybridge3_004130, 4ddh, ms0, 6-methoxybenzofuran-3-acetic acid, 6-methoxybenzofuran-3-yl acetic acid
PubChem CID 736818
IUPAC-Name 2-(6-Methoxy-1-benzofuran-3-yl)essigsäure
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)C(=CO2)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(6-Methoxy-1-benzofuran-3-yl)acetic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 10 g
Formelmasse 206.2
Reinheit (%) 97%