Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Acetamido-2-Deoxy-D-Glucopyranose, 98 %
Artikelnummer. p-3735230 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7512-17-6
Summenformel C8H15NO6
Molekulargewicht (g/mol) 221.21
MDL-Nummer MFCD00061615
InChI-Schlüssel OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
Synonym N-Acetyl-D-glucosamine
IUPAC-Name N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamid
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucopyranose
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 2% max. (105°C, 4 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 10 g
Merck Index 15, 4494
Spezifischer Drehzustand + 42.00 (20.00°C c=2,water,2 hrs)
Spezifische Drehung +39° to +45° (20°C, 589nm) (c=2, H2O, after 2 hrs)
Formelmasse 221.21
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)
Physikalische Form Kristallpulver