Learn More
2-Acetoxyisobutylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384384
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40635-66-3
Summenformel C6H9ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 164.585
MDL-Nummer MFCD00000708
InChI-Schlüssel RBTCRFLJLUNCLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetoxyisobutyryl chloride, 1-chlorocarbonyl-1-methylethyl acetate, 2-acetoxy-2-methylpropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-acetyloxy-2-methyl, 2-acetoxyisobutyroyl chloride, 2-chloro-1,1-dimethyl-2-oxoethyl acetate, acmc-1an8z, 2-acetoxyisobutyrylchloride, acetoxyisobutyric acid chloride, acetoxy-iso-butyrylchloride
PubChem CID 123496
IUPAC-Name (1-Chloro-2-methyl-1-oxopropan-2-yl) acetat
SMILES CC(=O)OC(C)(C)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetoxyisobutyryl chloride
Dichte 1.15
Siedepunkt 55°C to 56°C (6 mmHg)
Flammpunkt 68°C (154°F)
Brechungsindex 1.429
Menge 50 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 507772
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 164.59
Reinheit (%) 98%