Learn More
2-Acetyl-3-Methylpyrazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477327
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23787-80-6
Summenformel C7H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00014612
InChI-Schlüssel QUNOTZOHYZZWKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-3-methylpyrazine, 1-3-methylpyrazin-2-yl ethanone, 1-3-methylpyrazin-2-yl ethan-1-one, ethanone, 1-3-methylpyrazinyl, 2-methyl-3-acetylpyrazine, unii-7u5tew2y2b, 2-acetyl-3-methyl pyrazine, 1-3-methylpyrazinyl ethan-1-one, 3-acetyl-2-methylpyrazine, ethanone, 1-3-methyl-2-pyrazinyl
PubChem CID 32093
IUPAC-Name 1-(3-Methylpyrazin-2-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=NC=CN=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetyl-3-methylpyrazine
Dichte 1.105
Siedepunkt 265°C to 266°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Brechungsindex 1.522
Menge 5 g
Beilstein 742438
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 98%