Learn More
2-Acetyl-5-brombenzo[b]furan, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11440080
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38220-75-6
Summenformel C10H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 239.068
MDL-Nummer MFCD00276737
InChI-Schlüssel YPIQPBGNNXXKNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-bromo-1-benzofuran-2-yl ethanone, 2-acetyl-5-bromobenzo b furan, 1-5-bromobenzofuran-2-yl ethanone, 1-5-bromo-1-benzofuran-2-yl ethan-1-one, 2-acetyl-5-bromobenzofuran, ethanone, 1-5-bromo-2-benzofuranyl, acmc-1ajfl, maybridge1_001462, 2-acetyl-5-bromo benzo b furan, ypiqpbgnnxxkni-uhfffaoysa
PubChem CID 705670
IUPAC-Name 1-(5-Brom-1-Benzofuran-2-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetyl-5-bromobenzo[b]furan
Menge 5 g
Formelmasse 239.07
Reinheit (%) 99%