Learn More
2-Acetyl-5-methylthiophene, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081321
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 13679-74-8 | C7H8OS | 140.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13679-74-8
Summenformel C7H8OS
Molekulargewicht (g/mol) 140.20
MDL-Nummer MFCD00014529
InChI-Schlüssel YOSDTJYMDAEEAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetyl-5-methylthiophene, 1-5-methylthiophen-2-yl ethanone, ketone, methyl 5-methyl-2-thienyl, 1-5-methyl-2-thienyl ethan-1-one, 2-methyl-5-acetylthiophene, ethanone, 1-5-methyl-2-thienyl, methylthienylcetone, 1-5-methyl-2-thienyl ethanone, 5-methyl-2-acetylthiophene, methyl 5-methyl-2-thienyl ketone
PubChem CID 83655
IUPAC-Name 1-(5 -Methylthiophen-2-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C)S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetyl-5-methylthiophene
Schmelzpunkt 24°C to 28°C
Dichte 1.119
Siedepunkt 65°C to 67°C (1 mmHg)
Brechungsindex 1.5625
Menge 5 g
Beilstein 110854
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 140.2
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Acetyl-5-methylthiophene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-(5-Methyl-2-thienyl)ethan-1-one