Learn More
2-Acetylbenzo[b]furan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323237
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
CAS: 1646-26-0 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
2-Acetylbenzo[b]furan is used as a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Acetylbenzo[b]furan wird als Feinchemie-Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1646-26-0
Summenformel C10H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 160.17
MDL-Nummer MFCD00005849
InChI-Schlüssel YUTFQTAITWWGFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylbenzofuran, 1-benzofuran-2-yl ethanone, ethanone, 1-2-benzofuranyl, benzofuran-2-yl methyl ketone, 2-acetylcoumarone, 2-acetylcumarone, 2-benzofuranyl methyl ketone, benzo b furan-2-yl methyl ketone, 1-2-benzofuranyl ethanone, 2-acetylbenzo b furan
PubChem CID 15435
SMILES CC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetylbenzo[b]furan
Schmelzpunkt 70°C to 72°C
Siedepunkt 110°C to 113°C (3 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 117910
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name 1-(1-Benzofuran-2-yl)ethan-1-on
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 99%