Learn More
2-Acetylpyrrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022017
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 1072-83-9 | C6H7NO | 109.128 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1072-83-9
Summenformel C6H7NO
Molekulargewicht (g/mol) 109.128
MDL-Nummer MFCD00005220
InChI-Schlüssel IGJQUJNPMOYEJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-acetylpyrrole, 1-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 1-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 2-acetyl pyrrole, 2-pyrrolylethanone, 2-acetyl-1h-pyrrole, methyl pyrrol-2-yl ketone, ethanone, 1-1h-pyrrol-2-yl, 2-pyrrolyl methyl ketone, ketone, methyl pyrrol-2-yl
PubChem CID 14079
ChEBI CHEBI:59981
IUPAC-Name 1-(1H-Pyrrol-2-yl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC=CN1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Acetylpyrrole
Schmelzpunkt 88°C to 92°C
Siedepunkt 220°C
Geruch Characteristic
Menge 1 g
Beilstein 1882
Formelmasse 109.13
Reinheit (%) 98%