Learn More
2-Amino-4-imino-2-thiazolin Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044319
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 36518-76-0 | C3H6ClN3S | 151.612 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36518-76-0
Summenformel C3H6ClN3S
Molekulargewicht (g/mol) 151.612
MDL-Nummer MFCD00012721
InChI-Schlüssel ANDLBJXZBLTCDP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride, 2,4-diiminothiazolidine hydrochloride, 2-imino-2,5-dihydrothiazol-4-amine hydrochloride, 2-imino-5h-1,3-thiazol-4-amine hydrochloride, 4-imino-5h-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride, acmc-1aeug, 4-imino-1,3-thiazoline-2-ylamine, chloride, 4-imino-4,5-dihydrothiazol-2-amine hydrochloride
PubChem CID 2723857
IUPAC-Name 2-Imino-5H-1,3-Thiazol-4-Amin;Hydrochlorid
SMILES C1C(=NC(=N)S1)N.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-imino-2-thiazoline hydrochloride
Schmelzpunkt >300°C
Menge 5 g
Beilstein 5109728
Formelmasse 151.62
Reinheit (%) 99%