Learn More
2-Amino-5-Trifluormethyl-1,3,4-Thiadiazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023472
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 10444-89-0 | C3H2F3N3S | 169.125 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10444-89-0
Summenformel C3H2F3N3S
Molekulargewicht (g/mol) 169.125
MDL-Nummer MFCD00003109
InChI-Schlüssel LTEUXHSAYOSFGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, 1,3,4-thiadiazole, 2-amino-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, zlchem 1059, pubchem14503, maybridge1_003448
PubChem CID 82634
IUPAC-Name 5-(Trifluormethyl)-1,3,4-Thiadiazol-2-Amin
SMILES C1(=NN=C(S1)N)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole
Schmelzpunkt 222°C to 227°C
Menge 1 g
Beilstein 513140
Formelmasse 169.13
Reinheit (%) 98%