Learn More
2-Amin-6-brompyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4323236 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 19798-81-3 | C5H6BrN2 | 174.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19798-81-3
Summenformel C5H6BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 174.02
MDL-Nummer MFCD00137843
InChI-Schlüssel BKLJUYPLUWUEOQ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-amino-6-bromopyridine, 6-bromo-2-pyridinamine, aminobromopyridine, 6-bromo-2-aminopyridine, 6-bromo-pyridin-2-ylamine, 2-pyridinamine, 6-bromo, 6-bromo-2-pyridylamine, 2-amino-6-bromo-pyridine, zlchem 805, pubchem7663
PubChem CID 300809
IUPAC-Name 6-Bromopyridin-2-Amin
SMILES NC1=CC=CC(Br)=[NH+]1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Amino-6-bromopyridine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 88.0°C to 91.0°C
Farbe Braun bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 173.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver